Få mere at vide
5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431929
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16431929 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16431929 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY41461
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide (AICA) is an important precursor for the synthesis of purines in general and of the nucleobases adenine and guanine in particular.
5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide (AICA) is an important precursor for the synthesis of purines in general and of the nucleobases adenine and guanine in particular.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide
Fysisk form Solid
CAS 360-97-4
Farve Light Khaki
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H6N4O
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym 5-Aminoimidazole-4-carboxamide AICA
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (792.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (158.58 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(N)NC=N1)N
Molekylvægt (g/mol) 126.12
Formel vægt 126.12