Få mere at vide
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazol, 98%
Artikelnummer. 11450601
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450601 25 g 25g
11430601 1 g 1g
11440601 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450601 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20095.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 118430-73-2 | C8H15N3 | 153,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118430-73-2
Molekylær formel C8H15N3
Molekylvægt (g/mol) 153.23
MDL nummer MFCD00068002
InChI nøgle XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
PubChem CID 2735287
SMIL CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Smeltepunkt 155 °C til 158 °C
Mængde 25 g
IUPAC navn 5-tert-butyl-2-methylpyrazol-3-amin
Formel vægt 153.22
Procent renhed 98%