Få mere at vide
5-Amino-3-phenylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313009
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313009 5 g 5g
11303009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27801.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4369-55-5
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD00464114
InChI nøgle HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylisoxazol-5-amine, 5-amino-3-phenylisoxazole, 5-isoxazolamine, 3-phenyl, 3-phenyl-5-isoxazolamine, 3-phenylisoxazole-5-ylamine, isoxazole, 5-amino-3-phenyl, phenylisoxazolamine, pubchem15538, 3-phenylisoxazole-5-amine, acmc-209jv8
PubChem CID 261201
IUPAC navn 3-phenyl-1,2-oxazol-5-amine
SMIL NC1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-phenylisoxazole
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Mængde 5 g
Formel vægt 160.17
Procent renhed 97%