Få mere at vide
5-Amino-3-methylpyrazol, TRC
Artikelnummer. 30311798
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30311798 25 g
1 options
Artikelnummer. 30311798 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61748025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-methylpyrazole
CAS 31230-17-8
Molekylær formel C4 H7 N3
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H7N3/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
SMIL Cc1cc(N)n[nH]1
IUPAC navn 5-methyl-1H-pyrazol-3-amin
Molekylvægt (g/mol) 97.12
Formel vægt 97.064