Få mere at vide
5-Amino-3-methylisoxazol, TRC
Artikelnummer. 30316372
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30316372 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30316372 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6168952.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-methylisoxazole
CAS 14678-02-5
Molekylær formel C4H6N2O
Mængde 2.5 g
Synonym 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-aminoisoxazole, 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-isoxazolylamine, 5-Amino-3-methyl-1,2-oxazole, NSC 93421
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,5H2,1H3
SMIL Cc1cc(N)on1
IUPAC navn 3-methyl-1,2-oxazol-5-amin
Molekylvægt (g/mol) 98.1
Formel vægt 98.048