Få mere at vide
5-Amino-3-methylisoxazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10033630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10033630 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10033630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305870010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-methylisoxazole
Navn note 98%
CAS 14678-02-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 81.0°C to 84.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C4H6N2O
MDL nummer MFCD00003151
Mængde 1 g
Synonym 5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
InChI nøgle FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NOC(=C1)N
IUPAC navn 3-methyl-1,2-oxazol-5-amine
Molekylvægt (g/mol) 98.105
PubChem CID 84590
Formel vægt 98.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks