Få mere at vide
5-Amino-3-methylisoxazol, 98%
Artikelnummer. 11304679
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304679 1 g 1g
11499663 5 g 5g
11409673 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12446.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
CAS: 14678-02-5 | C4H6N2O | 98,105 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14678-02-5
Molekylær formel C4H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 98.105
MDL nummer MFCD00003151
InChI nøgle FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
PubChem CID 84590
IUPAC navn 3-methyl-1,2-oxazol-5-amin
SMIL CC1=NOC(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-methylisoxazole
Smeltepunkt 81°C to 85°C
Mængde 1 g
Beilstein 107906
Formel vægt 98.11
Procent renhed ≥98%