Få mere at vide
5-amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol,≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420389
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420389 5 g 5g
15430389 25 g 25g
15440389 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63605.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1131-18-6
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.219
MDL nummer MFCD00020727
InChI nøgle FMKMKBLHMONXJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-methyl-1-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-methyl-1-phenyl, 1-phenyl-3-methyl-5-aminopyrazole, 3-methyl-1-phenylpyrazol-5-ylamine, 5-methyl-2-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-phenyl-3-methyl-5-amino pyrazole, unii-x6087geb2p, pyrazole, 5-amino-3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-5-amine, 3-methyl-1-phenyl
PubChem CID 70801
IUPAC navn 5-methyl-2-phenylpyrazol-3-amin
SMIL CC1=NN(C(=C1)N)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 114°C to 117°C
Farve Brun til gul
Mængde 5 g
Beilstein 140666
Formel vægt 173.21
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Fast stof