Få mere at vide
5-amino-3-(4-methylphenyl)pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11996211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11996211 5 g 5g
11986211 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438800050
Kemiske identifikatorer
CAS 78597-54-3
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.22
InChI nøgle GVPFRVKDBZWRCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-p-tolyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-4-methylphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-p-tolyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-methylphenyl pyrazole, 3-amino-5-4-methylphenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-p-tolylpyrazole, 5-4-methylphenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-p-tolyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-4-methylphenyl, 5-4-methylphenyl-2h-pyrazol-3-amine
PubChem CID 736768
IUPAC navn 5-(4-methylphenyl)-lH-pyrazol-3-amin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 152,3 °C til 153,3 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.