Få mere at vide
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole |
| Smeltepunkt | 141 °C til 143 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 189.22 |
| Procent renhed | 97% |