Få mere at vide
5-amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol, 97%
Artikelnummer. 15465597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465597 5 g 5g
15455597 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32830.06
CAS: 72411-52-0 | C9H8FN3 | 177,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72411-52-0
Molekylær formel C9H8FN3
Molekylvægt (g/mol) 177.18
MDL nummer MFCD01023677
InChI nøgle QYEHDCXFXONDPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-fluorophenyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,5-4-fluorophenyl, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-4-fluoro-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-fluorophenyl pyrazole-5-ylamine
PubChem CID 2759138
IUPAC navn 5-(4-fluorphenyl)-lH-pyrazol-3-amin
SMIL NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Smeltepunkt 122 °C til 125 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 177.18
Procent renhed 97%