Få mere at vide
5-Amino-3,4-dimethylisoxazol, TRC
Artikelnummer. 30311988
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30311988 10 g
1 options
Artikelnummer. 30311988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60683510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
CAS 19947-75-2
Molekylær formel C5 H8 N2 O
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)7-8-5(3)6/h6H2,1-2H3
SMIL Cc1noc(N)c1C
IUPAC navn 3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-amin
Molekylvægt (g/mol) 112.13
Formel vægt 112.0637