Få mere at vide
5-Amino-3,4-dimethylisoxazol, 99%
Artikelnummer. 11319455
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319455 5 g 5g
11309455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319455 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18668.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 19947-75-2 | C5H8N2O | 112,132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19947-75-2
Molekylær formel C5H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 112.132
MDL nummer MFCD00046081
InChI nøgle PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
PubChem CID 88317
IUPAC navn 3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-amin
SMIL CC1=C(ON=C1C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
Smeltepunkt 118 °C til 120 °C
Mængde 5 g
Beilstein 108546
Formel vægt 112.13
Procent renhed 99%