Få mere at vide
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474767 5 g 5g
15464767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32089.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78583-81-0
Molekylær formel C9H8ClN3
Molekylvægt (g/mol) 193.63
MDL nummer MFCD00053046
InChI nøgle XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-chlorophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12126
PubChem CID 2735305
IUPAC navn 5-(4-chlorphenyl)-lH-pyrazol-3-amin
SMIL NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Smeltepunkt 172°C to 174°C
Mængde 5 g
Formel vægt 193.64
Procent renhed 97%