Få mere at vide
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol, 96%
Artikelnummer. 15448485
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448485 250 mg 250mg
15436277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448485 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33467.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 19922-07-7 | C8H6ClN3S | 211,667 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19922-07-7
Molekylær formel C8H6ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 211.667
MDL nummer MFCD07357326
InChI nøgle IUSHKZWNRIGLGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazol-5-amine, 1,2,4-thiadiazol-5-amine,3-4-chlorophenyl, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole, chlorophenylthiadiazolamine, 3-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole-5-ylamine
PubChem CID 23331270
IUPAC navn 3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amin
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=NSC(=N2)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazole
Smeltepunkt 183 °C til 185 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 211.67
Procent renhed 96%