Få mere at vide
5-amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazol, 98%
Artikelnummer. 11316986
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316986 1 g 1g
11326986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06752.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96799-03-0 | C7H7N3S | 165,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96799-03-0
Molekylær formel C7H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00051815
InChI nøgle TXSOLYKLZBJHFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3-2-thienyl pyrazole, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 5-thien-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 3-2-thienyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-2-thienyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, gnf-pf-1850, 5-amino-3-thien-2-yl pyrazole, 5-amino-3-2-thienyl-1h-pyrazole
PubChem CID 523184
IUPAC navn 5-thiophen-2-yl-lH-pyrazol-3-amin
SMIL NC1=NNC(=C1)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Smeltepunkt 101°C to 103°C
Mængde 1 g
Beilstein 4399374
Formel vægt 165.21
Procent renhed 98%