Få mere at vide
5-Amino-3-(1-naphthyl)-4-cyano-1-tert-butylpyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-3-(1-naphthyl)-4-cyano-1-tert-butylpyrazole |
| CAS | 221243-34-1 |
| Molekylær formel | C18 H18 N4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N4/c1-18(2,3)22-17(20)15(11-19)16(21-22)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-10H,20H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)n1nc(c2cccc3ccccc23)c(C#N)c1N |
| IUPAC navn | 5-amino-1-tert-butyl-3-naphthalen-1-ylpyrazole-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.36 |
| Formel vægt | 290.1531 |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?