missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Amino-3-(1-naphthyl)-4-cyano-1-tert-butylpyrazole, TRC

Artikelnummer. 30317940
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317940 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61837510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-3-(1-naphthyl)-4-cyano-1-tert-butylpyrazole
CAS 221243-34-1
Molekylær formel C18 H18 N4
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18N4/c1-18(2,3)22-17(20)15(11-19)16(21-22)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-10H,20H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)n1nc(c2cccc3ccccc23)c(C#N)c1N
IUPAC navn 5-amino-1-tert-butyl-3-naphthalen-1-ylpyrazole-4-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 290.36
Formel vægt 290.1531
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.