Få mere at vide
5-Amino-3-(1-naphthyl)-4-cyano-1-tert-butylpyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-3-(1-naphthyl)-4-cyano-1-tert-butylpyrazole |
| CAS | 221243-34-1 |
| Molekylær formel | C18 H18 N4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N4/c1-18(2,3)22-17(20)15(11-19)16(21-22)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-10H,20H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)n1nc(c2cccc3ccccc23)c(C#N)c1N |
| IUPAC navn | 5-amino-1-tert-butyl-3-naphthalen-1-ylpyrazole-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.36 |
| Formel vægt | 290.1531 |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?