Få mere at vide
5-Amino-2H-isoquinolin-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2H-isoquinolin-1-one |
| CAS | 93117-08-9 |
| Molekylær formel | C9H8N2O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Amino-1(2H)-isoquinolinone, 5-Amino-isocarbostyril |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-11-9(7)12/h1-5H,10H2,(H,11,12) |
| SMIL | Nc1cccc2C(=O)NC=Cc12 |
| IUPAC navn | 5-amino-2H-isoquinolin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vægt | 160.0637 |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?