Få mere at vide
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine, 98%
Artikelnummer. 15463518
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463518 5 g 5g
15473518 250 mg 250mg
15453518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15463518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56968.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106877-33-2 | C6H5F3N2 | 162.12 g/mol
Ansat i en praktisk, one-pot syntese af azaindoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ansat i en bekvem syntese af azaindoler i én gryde
.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106877-33-2
Molekylær formel C6H5F3N2
Molekylvægt (g/mol) 162.12
MDL nummer MFCD01862656
InChI nøgle IBOZOWZSXZNIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-6-trifluoromethyl pyridine, 5-amino-2-trifluoromethylpyridine, 3-amino-6-trifluoromethylpyridine, 6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 2-trifluoromethyl-5-aminopyridine, pubchem2997
PubChem CID 2737744
IUPAC navn 6-(trifluormethyl)pyridin-3-amin
SMIL NC1=CC=C(N=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 162.11
Procent renhed 98%