Få mere at vide
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole, 97+%
Artikelnummer. 11419807
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22770.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3671-66-7 | C8H6F3N3 | 201.152 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3671-66-7
Molekylær formel C8H6F3N3
Molekylvægt (g/mol) 201.152
MDL nummer MFCD01632182
InChI nøgle CKEKFQLHCAZGSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-trifluoromethyl benzimidazole, 1h-benzimidazol-5-amine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-5-amine, benzimidazole, 5-amino-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-5-amine, 2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-5-amine, 5-amino-2-trifluoromethylbenzimidazole, 2-trifluoromethyl benzimidazole-5-ylamine, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-6-amine, 2-trifluoromethyl-3h-benzoimidazol-5-ylamine
PubChem CID 19345
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)-3H-benzimidazol-5-amine
SMIL C1=CC2=C(C=C1N)NC(=N2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Smeltepunkt 186°C to 190°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 201.15
Procent renhed ≥97%