Få mere at vide
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11976731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11976731
Brand: Thermo Scientific Acros 442340010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 3671-66-7
Molekylær formel C8H6F3N3
Molekylvægt (g/mol) 201.15
InChI nøgle CKEKFQLHCAZGSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-trifluoromethyl benzimidazole, 1h-benzimidazol-5-amine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-5-amine, benzimidazole, 5-amino-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-5-amine, 2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-5-amine, 5-amino-2-trifluoromethylbenzimidazole, 2-trifluoromethyl benzimidazole-5-ylamine, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-6-amine, 2-trifluoromethyl-3h-benzoimidazol-5-ylamine
PubChem CID 19345
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)-3H-benzimidazol-5-amine
SMIL C1=CC2=C(C=C1N)NC(=N2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Smeltepunkt 189.0°C to 191.0°C
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 201.15
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.