Få mere at vide
5-Amino-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 13589-77-0 |
| Molekylær formel | C10H9N3O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN3O/c11-9-8(12)6-13-14(10(9)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2 |
| SMIL | O=C(C=C(N)C=N1)N1C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | 5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.2 |
| Formel vægt | 187.0746 |