Få mere at vide
5-Amino-2-nitrobenzophenone-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-nitrobenzophenone-d5 |
| CAS | 1189718-61-3 |
| Molekylær formel | C13H5D5N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2-Amino-5-nitrophenyl)(phenyl-d5)methanone, 5-Nitro-2-aminobenzophenone-d5, Ro 7-19990-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O3/c14-12-7-6-10(15(17)18)8-11(12)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2cc(ccc2N)[N+](=O)[O-])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (2-amino-5-nitrophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.26 |