Få mere at vide
5-amino-2-nitrobenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 13280-60-9 |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 O4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11) |
| SMIL | Nc1ccc(c(c1)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 5-amino-2-nitrobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.13 |
| Formel vægt | 182.0328 |