missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-amino-2-naphthalenol, TRC

Artikelnummer. 30320467
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320467 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30320467 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA618660500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-naphthalenol
CAS 86-97-5
Molekylær formel C10 H9 N O
Mængde 500 mg
Synonym 5-Amino-2-naphthol, 1-Amino-6-hydroxynaphthaline, 1-Amino-6-naphthol, 5-Amino-2-hydroxynaphthalene, 5-Amino-2-naphthol, 6-Hydroxy-1-naphthylamine, NSC 4012
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c11-10-3-1-2-7-6-8(12)4-5-9(7)10/h1-6,12H,11H2
SMIL Nc1cccc2cc(O)ccc12
IUPAC navn 5-aminonaphthalen-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 159.185
Formel vægt 159.068
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.