Få mere at vide
5-amino-2-naphthalenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-naphthalenol |
| CAS | 86-97-5 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Amino-2-naphthol, 1-Amino-6-hydroxynaphthaline, 1-Amino-6-naphthol, 5-Amino-2-hydroxynaphthalene, 5-Amino-2-naphthol, 6-Hydroxy-1-naphthylamine, NSC 4012 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c11-10-3-1-2-7-6-8(12)4-5-9(7)10/h1-6,12H,11H2 |
| SMIL | Nc1cccc2cc(O)ccc12 |
| IUPAC navn | 5-aminonaphthalen-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.185 |
| Formel vægt | 159.068 |