Få mere at vide
5-amino-2-(methylthio)pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15525886 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15525886 1 g 1g
15535886 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15525886 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449820010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 42382-46-7
Molekylær formel C5H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 141.19
MDL nummer MFCD10697095
InChI nøgle NRJNAXLXHFQYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio pyrimidin-5-amine, 2-methylsulfanyl pyrimidin-5-amine, 2-methylmercapto-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine,2-methylthio, 2-methylsulfanylpyrimidin-5-ylamine, 2-methylsulfanyl-5-pyrimidinamine, 2-methylthio-5-pyrimidinamine, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio-9ci
PubChem CID 12215991
IUPAC navn 2-methylsulfanylpyrimidin-5-amin
SMIL CSC1=NC=C(N)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 141.19
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.