missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Amino-2-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10189779 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10189779 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10189779 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436680010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methylpyridine
CAS 3430-14-6
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 93.6°C to 94.9°C
Farve Brown to White
Kogepunkt 130°C (1.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H8N2
MDL nummer MFCD00833389
Mængde 1 g
Synonym 5-amino-2-methylpyridine, 3-amino-6-methylpyridine, 3-amino-6-picoline, 5-amino-2-picoline, 6-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-5-aminopyridine, 6-methylpyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-3-pyridinamine, 6-methyl-3-pyridylamine
InChI nøgle UENBBJXGCWILBM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(N)C=N1
IUPAC navn 6-methylpyridin-3-amine
Molekylvægt (g/mol) 108.14
PubChem CID 243313
Formel vægt 108.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-methylpyridine, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.