Få mere at vide
5-amino-2-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422719
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422719 100 g 100g
15432719 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66252.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 2835-95-2 | Molekylærformel: C7H9NO | Molekylvægt: 123,155 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-95-2
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00043922
InChI nøgle DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-o-cresol, 4-amino-2-hydroxytoluene, 3-hydroxy-4-methylaniline, phenol, 5-amino-2-methyl, 3-amino-6-methylphenol, 6-methyl-3-aminophenol, unii-ubb8xeb10b, 5-amino-2-methyl-phenol, 5-amino-2-methyl phenol, ccris 4582
PubChem CID 17818
IUPAC navn 5-amino-2-methylphenol
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methylphenol
Smeltepunkt 160 °C til 162 °C
Farve Brun
Mængde 100 g
Beilstein 2802317
Formel vægt 123.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver