Få mere at vide
5-amino-2-methylindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400287 1 g 1g
11410287 5 g 5g
11420287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21694.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7570-49-2 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7570-49-2
Molekylær formel C9H10N2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD02093426
InChI nøgle JQULCCZIXYRBSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-methylindole, 2-methyl-5-aminoindole, 2-methylindole-5-ylamine, pubchem7273, acmc-209ozq, 2-methylindole-5-amine, 2-methyl-5-amino-1h-indole, bidd:gt0193, 5-amino-2-methyl-1h-indole, 2-methyl-1h-indol-5-ylamine
PubChem CID 2733992
IUPAC navn 2-methyl-lH-indol-5-amin
SMIL CC1=CC2=CC(N)=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methylindole
Mængde 1 g
Formel vægt 145.19
Procent renhed 97%