missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-amino-2-methylbenzotrifluorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-methylbenzotrifluoride |
| CAS | 65934-74-9 |
| Molekylær formel | C8H8F3N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (4-Methyl-3-trifluoromethylphenyl)amine, 3-Trifluoromethyl-4-methylaniline, 4-Amino-2-trifluoromethyltoluene, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-methyl-3-(trifluormethyl)anilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.15 |
| Formel vægt | 175.0609 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?