Få mere at vide
5-amino-2-methylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30327690
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30327690 25 g
1 options
Artikelnummer. 30327690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61438025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methylbenzoic Acid
CAS 2840-04-2
Molekylær formel C8H9NO2
Mængde 25 g
Synonym 3-Amino-6-methylbenzoic Acid, 5-Amino-o-toluic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL Cc1ccc(N)cc1C(=O)O
IUPAC navn 5-amino-2-methylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633