Få mere at vide
5-Amino-2-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436548
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436548 5 g 5g
15426548 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60078.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2840-04-2
MDL nummer MFCD06208351
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 194°C to 199°C
Molekylær formel C6H13Cl
Mængde 5 g
Synonym neohexyl chloride, 3,3-dimethylbutyl chloride, butane, 1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethyl-butane, acmc-1clex, tert-butylchloroethylene, ksc561m9t, butane,1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethylbutane 10g, 3,3-paragraph signthorn 1/4 x>>u-1-ae paragraph sign inverted exclamation markie
InChI nøgle XGCKOSFYXBAPQM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)CCCl
IUPAC navn 1-chloro-3,3-dimethylbutane
Molekylvægt (g/mol) 120.62
PubChem CID 76111
Formel vægt 151.16
Procent renhed 97%