Få mere at vide
5-Amino-2-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426548
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426548 1 g 1g
15436548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60078.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2840-04-2
MDL nummer MFCD06208351
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 194°C to 199°C
Molekylær formel C8H9NO2
Mængde 1 g
Synonym 5-amino-2-methyl-benzoic acid, 5-amino-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-aminobenzoic acid, 5-amino-o-toluic acid, 5-amino-2-methylbenzoicacid, benzoic acid, 5-amino-2-methyl, pubchem4980, 3-amino-6-methylbenzoic acid, ksc494q3t, 2-methyl-5-amino benzoic acid
InChI nøgle FSXVZWAWYKMFMX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N)C(=O)O
IUPAC navn 5-amino-2-methylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 151.17
PubChem CID 10374614
Formel vægt 151.16
Procent renhed 97%