Få mere at vide
5-Amino-2-methylbenzensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30315055
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30315055 10 g
1 options
Artikelnummer. 30315055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61203010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
CAS 6973-09-7
Molekylær formel C7 H10 N2 O2 S
Mængde 10 g
Synonym 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide, Pazopanib related, GW 700143X
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11)
SMIL Cc1ccc(N)cc1S(=O)(=O)N
IUPAC navn 5-amino-2-methylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 186.23
Formel vægt 186.0463