Få mere at vide
5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazol, 97%
Artikelnummer. 10775652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10775652 1 g 1g
10853191 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10775652 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437920010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 72745-76-7 | C8H8N2O | 148,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72745-76-7
Molekylær formel C8H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 148.17
MDL nummer MFCD00628970
InChI nøgle FECYTFWPNCBIHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzo d oxazol-5-amine, 2-methyl-5-aminobenzoxazole, 5-amino-2-methylbenzoxazole, 5-benzoxazolamine,2-methyl, 2-methylbenzoxazole-5-ylamine, 2-methyl-benzoxazol-5-ylamine, 5-benzoxazolamine, 2-methyl, 2-methyl-benzooxazol-5-ylamine, 2-methylbenzoxazol-5-yl amine, 5-amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
PubChem CID 737920
IUPAC navn 2-methyl-1,3-benzoxazol-5-amin
SMIL CC1=NC2=CC(N)=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methyl-1, 3-benzoxazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 72°C to 74.6°C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 148.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.