Få mere at vide
5-Amino-2-methoxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-methoxypyridine |
| CAS | 6628-77-9 |
| Molekylær formel | C6H8N2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (2-Methoxypyridin-5-yl)amine, 2-Methoxy-5-aminopyridine, 3-Amino-6-methoxypyridine, 6-Methoxy-3-aminopyridine, 6-Methoxy-3-pyridinamine, 6-Methoxy-3-pyridinylamine, NSC 59708 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,7H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(N)cn1 |
| IUPAC navn | 6-methoxypyridin-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vægt | 124.0637 |