Få mere at vide
5-Amino-2-methoxypyridine, 98%
Artikelnummer. 11451800
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451800 5 g 5g
11461800 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451800 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27528.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6628-77-9 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6628-77-9
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD00006264
InChI nøgle UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-aminopyridine, 6-methoxy-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 6-methoxy, 2-methoxy-5-amino pyridine, 6-methoxy-pyridin-3-ylamine, pyridine, 5-amino-2-methoxy, 6-methoxy-3-pyridinylamine, 6-methoxy-3-pyridinamine
PubChem CID 81121
IUPAC navn 6-methoxypyridin-3-amin
SMIL COC1=NC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methoxypyridine
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Kogepunkt 85°C to 90°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5735
Mængde 5 g
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%