Få mere at vide
5-Amino-2-methoxyphenol, 98%
Artikelnummer. 11318315
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318315 5 g 5g
11328315 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318315 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10234.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1687-53-2 | C7H9NO2 | 139,154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1687-53-2
Molekylær formel C7H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 139.154
MDL nummer MFCD00010222
InChI nøgle BLQFHJKRTDIZLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-4-methoxyaniline, 5-aminoguaiacol, 2-methoxy-5-aminophenol, phenol, 5-amino-2-methoxy, 5-amino-2-methoxy-phenol, pubchem3112, acmc-209dyt, 3-hydroxy4-methoxyaniline, 5-amino-2-methoxy phenol, 3-hydroxy-4-methoxylaniline
PubChem CID 74314
IUPAC navn 5-amino-2-methoxyphenol
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methoxyphenol
Smeltepunkt 130°C to 132°C
Mængde 5 g
Beilstein 2717084
Formel vægt 139.16
Procent renhed 98%