Få mere at vide
5-Amino-2-mercaptobenzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30322338
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30322338 1 g
1 options
Artikelnummer. 30322338 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5769651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
CAS 2818-66-8
Molekylær formel C7H7N3S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
SMIL Nc1ccc2nc(S)[nH]c2c1
IUPAC navn 5-amino-1,3-dihydrobenzimidazol-2-thion
Molekylvægt (g/mol) 165.21
Formel vægt 165.0361