Få mere at vide
5-amino-2-hydroxypyridin, 97%
Artikelnummer. 11347549
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347549 5 g 5g
11337549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27961.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 33630-94-3 | C5H6N2O | 110,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33630-94-3
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD03427652
InChI nøgle CHYPHWOOCGECMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-hydroxypyridine, 5-aminopyridin-2-ol, 5-aminopyridin-2 1h-one, 3-amino-6-hydroxypyridine, 5-amino-2-pyridone, 5-amino-2-pyridinol, 2-hydroxy-5-aminopyridine, 2 1h-pyridinone, 5-amino, 5-amino-2 1h-pyridone
PubChem CID 818256
IUPAC navn 5-amino-lH-pyridin-2-on
SMIL NC1=CCC(=O)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-hydroxypyridine
Smeltepunkt ∽180 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Formel vægt 110.12
Procent renhed 97%