Få mere at vide
5-amino-2-hydroxymethylphenylboronsyre hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30319256
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30319256 1 g
1 options
Artikelnummer. 30319256 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6279831G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-hydroxymethylphenylboronic Acid Hydrochloride
CAS 117098-93-8
Molekylær formel C7H8BNO2 . HCl
Mængde 1 g
Synonym 6-Amino-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole Hydrochloride, 1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-6-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H8BNO2.ClH/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6;/h1-3,10H,4,9H2;1H
SMIL Cl.Nc1ccc2COB(O)c2c1
IUPAC navn 1-hydroxy-3H-2,1-benzoxaborol-6-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 185.42
Formel vægt 185.0415