Få mere at vide
5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzenboronsyre hemiester hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15439965
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439965 250 mg 250mg
15429965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52629.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 117098-93-8 | C7H9BClNO2 | 185,41 g/mol
5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzenboronsyrehemiesterhydrochlorid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzenboronsyrehemiesterhydrochlorid bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117098-93-8
Molekylær formel C7H9BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.41
MDL nummer MFCD04115645
InChI nøgle ZDCBDYGPSUVCOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminobenzo c 1,2 oxaborol-1 3h-ol hydrochloride, 6-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane hydrochloride, 5-amino-2-hydroxymethylphenylboronic acid, hcl, dehydrate, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronic acid, hcl, dehydrate, 6-amino-3h-2,1-benzoxaborol-1-ol hydrochloride, 1-hydroxy-3h-2,1-benzoxaborol-6-amine hydrochloride, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronic acid, hydrochloride, dehydrate, 6-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane, hcl, 6-amino-2,1-benzoxaborol-1 3h-ol-hydrogen chloride 1/1, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronicacid, hcl, dehydrate
PubChem CID 44118730
IUPAC navn 1-hydroxy-3H-2,1-benzoxaborol-6-amin;hydrochlorid
SMIL Cl.NC1=CC2=C(COB2O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester hydrochloride
Smeltepunkt 300 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 185.42
Procent renhed 95%