missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Amino-2-hydroxybenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-hydroxybenzonitrile |
| CAS | 87029-84-3 |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3,10H,9H2 |
| SMIL | Nc1ccc(O)c(c1)C#N |
| IUPAC navn | 5-amino-2-hydroxybenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.135 |
| Formel vægt | 134.048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?