missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Amino-2-hydroxybenzonitrile, TRC

Artikelnummer. 30315912
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315912 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA576885100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-hydroxybenzonitrile
CAS 87029-84-3
Molekylær formel C7 H6 N2 O
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3,10H,9H2
SMIL Nc1ccc(O)c(c1)C#N
IUPAC navn 5-amino-2-hydroxybenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 134.135
Formel vægt 134.048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.