missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Amino-2-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30325010
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325010 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6112855G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mesalazine Methyl Ester
CAS 42753-75-3
Molekylær formel C8 H9 N O3
Mængde 5 g
Synonym 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-5-aminobenzoate, Methyl 5-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-aminosalicylate, Methyl m-aminosalicylate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3
SMIL COC(=O)c1cc(N)ccc1O
IUPAC navn methyl 5-amino-2-hydroxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Formel vægt 167.0582
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.