missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Amino-2-hydroxy-4'-sulfo[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Sulfophenyl)-5-aminosalicylic acid |
| CAS | 887256-40-8 |
| Molekylær formel | C13 H11 N O6 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-Amino-2-hydroxy-4'-sulfo[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid, 5-Amino-2-hydroxy-3-(4-sulfophenyl)benzoic Acid, 3-(4-Sulfophenyl)-5-aminosalicylic Acid, Mesalamine impurity P, 3-(4-sulfophenyl)-5-aminosalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO6S/c14-8-5-10(12(15)11(6-8)13(16)17)7-1-3-9(4-2-7)21(18,19)20/h1-6,15H,14H2,(H,16,17)(H,18,19,20) |
| SMIL | Nc1cc(C(=O)O)c(O)c(c1)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 5-amino-2-hydroxy-3-(4-sulfophenyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.29 |
| Formel vægt | 309.0307 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?