Få mere at vide
5-Amino-2-fluoropyridine, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433997 5 g 5g
15423997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15433997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30872.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1827-27-6
Molekylær formel C5H5FN2
Molekylvægt (g/mol) 112.11
MDL nummer MFCD01632180
InChI nøgle YTHMOBMZVVFNBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-fluoropyridine, 2-fluoro-5-aminopyridine, 3-amino-6-fluoropyridine, 6-fluoro-pyridin-3-ylamine, 6-fluoro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-fluoro, 6-fluoro-3-pyridylamine, 6-fluoro-3-pyridineamine, 5-amine-2-fluoropyridine, 6-fluoropyridine-3-amine
PubChem CID 819440
IUPAC navn 6-fluorpyridin-3-amin
SMIL NC1=CN=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-fluoropyridine
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 112.11
Procent renhed ≥97%